Få mere at vide
2-Hydrazinoethanesulfonamide (~90% purity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazinoethanesulfonamide |
| CAS | 1039961-64-2 |
| Molekylær formel | C2H9N3O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Hydrazinyl-ethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H9N3O2S/c3-5-1-2-8(4,6)7/h5H,1-3H2,(H2,4,6,7) |
| SMIL | NS(CCNN)(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-hydrazinylethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.18 |
| Formel vægt | 139.0415 |