Få mere at vide
2-Hydrazinobenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479136
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479136 250 g 250g
11459136 10 g 10g
11469136 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18006.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-21-4 | C7H7N3S | 165.214 g/mol
Det anvendes i den spektrofotometriske analysebestemmelse af methenamin og dets salte. Det bruges også i detektions- og reparationsmekanismen af etheno-DNA-addukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i den spektrofotometriske analysebestemmelse af methenamin og dets salte. Det bruges også i detektions- og reparationsmekanismen af etheno-DNA-addukter.
Opløselighed Opløselighed i varm methanol næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-21-4
Molekylær formel C7H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 165.214
MDL nummer MFCD00041849
InChI nøgle JYSUYJCLUODSLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazinylbenzo d thiazole, 2-hydrazino-1,3-benzothiazole, benzothiazolohydrazine, 2 3h-benzothiazolone, hydrazone, benzothiazol-2-ylhydrazine, benzothiazole, 2-hydrazino, 2-benzothiazolylhydrazine, usaf ek-3967, benzothiazol-2-yl-hydrazine
PubChem CID 11988
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-2-ylhydrazin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazinobenzothiazole
Smeltepunkt 198°C to 202°C
Mængde 250 g
Formel vægt 165.21
Procent renhed 97%