Få mere at vide
2-Hydrazino-alpha-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)propionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazino-alpha-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)propionitrile |
| CAS | 40248-56-4 |
| Molekylær formel | C11H15N3O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | alpha-Hydrazinyl-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanenitrile, (+/-)-alpha-Hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O2/c1-11(7-12,14-13)6-8-3-4-9(15)10(5-8)16-2/h3-5,14-15H,6,13H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(CC(C)(NN)C#N)ccc1O |
| IUPAC navn | 2-hydrazinyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.26 |
| Formel vægt | 221.1164 |