Få mere at vide
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Artikelnummer. 15417808
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417808 1 g 1g
15427808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61287.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 197305-97-8 | C5H5F3N4 | 178.118 g/mol
2-Hydrazino-4-(trifluormethyl)pyrimidin kan anvendes som et derivatiseringsreagens til samtidig bestemmelse af testosteron (T) og dihydrotestosteron (DHT) i murint væv og serum. Syntese af organohydrazid-chelatkomplekser af rhenium og technetium. Fremstilling af 1-(4-methoxyphenyl)ethanon[(4-trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazon (NAS-75).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydrazino-4-(trifluormethyl)pyrimidin kan anvendes som et derivatiseringsreagens til samtidig bestemmelse af testosteron (T) og dihydrotestosteron (DHT) i murint væv og serum. Syntese af organohydrazid-chelatkomplekser af rhenium og technetium. Fremstilling af 1-(4-methoxyphenyl)ethanon[(4-trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazon (NAS-75).
Opløselighed
Opløselig i vandig syre.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 197305-97-8
Molekylær formel C5H5F3N4
Molekylvægt (g/mol) 178.118
MDL nummer MFCD00115112
InChI nøgle XQCAINVUBSAUBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazino-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-hydrazinyl-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylhydrazine, n-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrimidinone, 4-trifluoromethyl-, hydrazone, buttpark 27\08-68, ksc498g6p, 2-hydrazino-4-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 1268079
IUPAC navn [4-(trifluormethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazin
SMIL C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smeltepunkt 99°C to 101°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous acid.
Formel vægt 178.12
Procent renhed 97%