Få mere at vide
2-Hydrazino-2-imidazolin hydrobromid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide |
| Smeltepunkt | 181 °C til 185 °C |
| Mængde | 2.5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 181.04 |
| Procent renhed | 98% |