Få mere at vide
2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide, 98%
Artikelnummer. 11404307
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
Artikelnummer. 11404307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20386.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55959-84-7 | C3H9BrN4 | 181.037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55959-84-7
Molekylær formel C3H9BrN4
Molekylvægt (g/mol) 181.037
MDL nummer MFCD00012694
InChI nøgle HIJRJVVSABWXKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazino-2-imidazoline hydrobromide, 2-hydrazinyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-delta-2-imidazoline hydrobromide, 4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-2-hydrazino-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine, acmc-1av1k
PubChem CID 3085099
IUPAC navn 4,5-dihydro-lH-imidazol-2-ylhydrazin;hydrobromid
SMIL C1CN=C(N1)NN.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide
Smeltepunkt 181°C to 185°C
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 181.04
Procent renhed 98%