Få mere at vide
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole |
| CAS | 15108-18-6 |
| Molekylær formel | C7H8N4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4/c8-11-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMIL | NNc1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 1H-benzimidazol-2-ylhydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.17 |
| Formel vægt | 148.0749 |