missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydrazino-1-methyl-1H-benzimidazole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazino-1-methyl-1H-benzimidazole Hydrochloride |
| CAS | 114804-55-6 |
| Molekylær formel | C8H10N4 . (HCl) |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 2-hydrazinyl-1-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Hydrazinyl-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole hydrochloride, 2-Hydrazinyl-1-methyl-1H-benzimidazole hydrochloride, 2-Hydrazino-1-methyl-1H-benzimidazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4.ClH/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)10-8(12)11-9;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);1H |
| SMIL | Cl.Cn1c(NN)nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | (1-methylbenzimidazol-2-yl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.65 |
| Formel vægt | 198.0672 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?