Få mere at vide
2-Hydrazino-1,3-benzoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydrazino-1,3-benzoxazole |
| CAS | 15062-88-1 |
| Molekylær formel | C7H7N3O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O/c8-10-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H,8H2,(H,9,10) |
| SMIL | NNc1oc2ccccc2n1 |
| IUPAC navn | 1,3-benzoxazol-2-ylhydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.15 |
| Formel vægt | 149.0589 |