Få mere at vide
2-Hexynyl-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine, TRC
Artikelnummer. 30400618
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30400618 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30400618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH3255005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexynyl-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine
CAS 141018-30-6
Molekylær formel C18H24N6O4
Mængde 5 mg
Synonym 2-Hexynyl-5'-N-ethylcarboxamidoadenosine, 2-Hexynyl-NECA, HENECA
InChI formel InChI=1S/C18H24N6O4/c1-3-5-6-7-8-10-22-15(19)11-16(23-10)24(9-21-11)18-13(26)12(25)14(28-18)17(27)20-4-2/h9,12-14,18,25-26H,3-6H2,1-2H3,(H,20,27)(H2,19,22,23)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
SMIL CCCCC#Cc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)NCC)c2n1
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-2-hex-1-ynylpurin-9-yl)-N-ethyl-3,4-dihydroxyoxolane-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 388.42
Formel vægt 388.1859