Få mere at vide
2-Hexynosyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexynoic acid |
| Smeltepunkt | 23 °C til 26 °C |
| Kogepunkt | 110 °C til 112 °C (10 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.459 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1744983 |
| Formel vægt | 112.13 |
| Procent renhed | 96% |