Få mere at vide
2-Hexynoic acid, 96%
Artikelnummer. 11357735
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357735 1 g 1g
11367735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02526.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-33-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-33-0
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00014371
InChI nøgle AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexynoic acid, hexynoic acid, acmc-1bezk, akyaubwotzjubi-uhfffaoysa
PubChem CID 324380
IUPAC navn hex-2-ynsyre
SMIL CCCC#CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexynoic acid
Smeltepunkt 23°C to 26°C
Kogepunkt 110°C to 112°C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.459
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1744983
Formel vægt 112.13
Procent renhed 96%