Få mere at vide
2-hexyn, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430527
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430527 50 g 50g
11420527 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22405.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-35-2 | C6H10 | 82.146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-35-2
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.146
MDL nummer MFCD00009470
InChI nøgle MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyne, methyl propyl acetylene, methylpropylacetylene, acmc-209p3f, 1-methyl-2-propylacetylene, c3h7c.$.cch3
PubChem CID 33629
IUPAC navn hex-2-yn
SMIL CCCC#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexyne
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0.736
Kogepunkt 84°C to 86°C
Flammepunkt −10°C (14°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.414
Mængde 50 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731542
Formel vægt 82.15
Procent renhed ≥98%