Få mere at vide
2-hexyn, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420527
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420527 10 g 10g
11430527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22405.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-35-2 | C6H10 | 82.146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-35-2
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.146
MDL nummer MFCD00009470
InChI nøgle MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyne, methyl propyl acetylene, methylpropylacetylene, acmc-209p3f, 1-methyl-2-propylacetylene, c3h7c.$.cch3
PubChem CID 33629
IUPAC navn hex-2-yn
SMIL CCCC#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexyne
Smeltepunkt -90 °C
Kogepunkt 84°C to 86°C
Flammepunkt −10°C (14°F)
Lugt Characteristic
Mængde 10 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731542
Formel vægt 82.15
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hexyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl propyl acetylene