Få mere at vide
2-Hexyn-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11470963
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470963 25 g 25g
11460963 5 g 5g
11339609 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13339.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-60-3 | C6H10O | 98.15 g/mol
2-Hexyn-1-ol, er et vigtigt organisk primært og sekundært mellemprodukt. Det kan bruges i farmaceutiske, landbrugskemikalier og farvestofindustrien. Det fungerer også som et kemisk opløsningsmiddel i fine kemikalier
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hexyn-1-ol, er et vigtigt organisk primært og sekundært mellemprodukt. Det kan bruges i farmaceutiske, landbrugskemikalier og farvestofindustrien. Det fungerer også som et kemisk opløsningsmiddel i fine
kemikalier. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Undgå temperatur og direkte sollys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 764-60-3
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00039540
InChI nøgle BTDWSZJDLLLTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyn-1-ol, pubchem13064, acmc-209p3i, ksc380a2d, 2-hexyn-1-ol,
PubChem CID 69818
IUPAC navn hex-2-yn-1-ol
SMIL CCCC#CCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Hexyn-1-ol
Tæthed 0.897
Kogepunkt 167°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lineær formel CH3(CH2)2C≡CCH2OH
Brydningsindeks 1.454
Mængde 25 g
Beilstein 1736274
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 98.15
Procent renhed 97%