Få mere at vide
2-Hexylidenecyclopentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexylidenecyclopentanone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7- |
| Formel vægt | 166.1358 |