Få mere at vide
2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 104801-67-4 |
| Molekylær formel | C28H52O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Hexyl-3-Oxo-5-[(Tetrahydro-2H-Pyran-2-Yl)Oxy]-Hexadecanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H52O5/c1-4-6-8-10-11-12-13-14-15-19-24(33-27-21-17-18-22-32-27)23-26(29)25(28(30)31-3)20-16-9-7-5-2/h24-25,27H,4-23H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(CC(=O)C(CCCCCC)C(=O)OC)OC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | methyl 2-hexyl-5-(oxan-2-yloxy)-3-oxohexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.71 |
| Formel vægt | 468.3815 |