Få mere at vide
2-Hexyl-3-hydroxy-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexyl-3-hydroxy-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid |
| CAS | 104801-93-6 |
| Molekylær formel | C27H52O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-18-23(32-26-20-16-17-21-31-26)22-25(28)24(27(29)30)19-15-8-6-4-2/h23-26,28H,3-22H2,1-2H3,(H,29,30) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(CC(O)C(CCCCCC)C(=O)O)OC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | 2-hexyl-3-hydroxy-5-(oxan-2-yloxy)hexadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.7 |
| Formel vægt | 456.3815 |