missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hexyl-1-decanol, TRC

Artikelnummer. 30404181
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404181 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2957101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hexyl-1-decanol
CAS 2425-77-6
Molekylær formel C16H34O
Mængde 1 g
Synonym 2-Hexyldecanol, 2-Hexyldecyl Alcohol, Exxal 16, Guerbet C16, Guerbet Hexadecanol, Guerbitol 16, Isofol 16, Jarcol I 16, NJCOL 160BR, NJCOL 160BRA, NSC 2399, Rilanit G 16
InChI formel InChI=1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCC(CCCCCC)CO
IUPAC navn 2-hexyldecan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 242.44
Formel vægt 242.261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.