Få mere at vide
2-hexen, cis + trans, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420328
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420328 5 g 5g
15430328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53472.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 592-43-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-43-8
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00009473
InChI nøgle RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonym cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 639661
IUPAC navn (E)-hex-2-en
SMIL CCCC=CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexene
Navn note Cis + Trans
Tæthed 0.678
Kogepunkt 67°C to 69°C
Flammepunkt −20°C (−4°F)
Lineær formel CH3(CH2)2CH=CHCH3
Brydningsindeks 1.395
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 969179
Formel vægt 84.16
Procent renhed 85%
Grad Teknisk