Få mere at vide
2-Hexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexanone |
| CAS | 591-78-6 |
| Molekylær formel | C6 H12 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Hexanone, 2-Oxohexane, Butyl methyl ketone, MBK, Methyl butyl ketone, Methyl n-butyl ketone, n-Butyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(=O)C |
| IUPAC navn | hexan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vægt | 100.0888 |