Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexanone |
| Smeltepunkt | -57°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.812g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 127°C |
| Flammepunkt | 23°C (73.4°F) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | CH3(CH2)3COCH3 |
| Brydningsindeks | n20/D 1.401(lit.) |
| Mængde | 50 g |
| Vis mere |