Få mere at vide
2-Hexanone, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Artikelnummer. 15630970 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15630970 10 g Glass Bottle 10g
15650970 50 g Glass Bottle 50g
15640970 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15630970 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 10300410G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-78-6
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00009482
InChI nøgle QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC navn hexan-2-one
SMIL CCCCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexanone
Smeltepunkt -57°C
Farve Colorless
Tæthed 0.812g/mL at 25°C
Kogepunkt 127°C
Flammepunkt 23°C (73.4°F)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3(CH2)3COCH3
Brydningsindeks n20/D 1.401(lit.)
Mængde 10 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1737676
Formel vægt 100.16g/mol
Procent renhed 98%
Grad Reagent
Fysisk form Liquid