Få mere at vide
2-Hexanone, 98%
Artikelnummer. 11442657
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442657 500 g 500g
11349609 10 g 10g
11359609 50 g 50g
11432657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11442657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14867.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
2-Hexanon fungerer som opløsningsmiddel til lakker, blækfortyndere, nitrocellulose, harpiks og voks. Det bruges også i udarbejdelsen af (± )-monomorin. Det spiller også en nyttig rolle i fremstillingen af alkoholer ved overførselshydrogenering af ketoner. Yderligere bruges det som et medium fordampende opløsningsmiddel til nitrocelluloseacrylater, vinyl- og alkydbelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-hexanon fungerer som opløsningsmiddel til lakker, blækfortyndere, nitrocellulose, harpiks og voks. Det anvendes også til fremstilling af (+/-)-monomorin. Det spiller også en nyttig rolle i fremstillingen af alkoholer ved overførselshydrogenering af ketoner. Yderligere bruges det som et medium fordampende opløsningsmiddel til nitrocelluloseacrylater, vinyl- og alkydbelægninger.
Opløselighed
Blandbar med acetone, ethanol og ether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-78-6
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00009482
InChI nøgle QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC navn hexan-2-on
SMIL CCCCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexanone
Smeltepunkt -56°C
Tæthed 0.811
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.401
Mængde 500 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1737676
Merck Index 14,6033
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,ethanol and ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hexanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hexanone