Få mere at vide
2-Hexanone, 98%
Artikelnummer. 11359609
Mængde:
10 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
50g
Artikelnummer. 11359609
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14867.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
2-Hexanon fungerer som opløsningsmiddel til lakker, blækfortyndere, nitrocellulose, harpiks og voks. Det bruges også i udarbejdelsen af (± )-monomorin. Det spiller også en nyttig rolle i fremstillingen af alkoholer ved overførselshydrogenering af ketoner. Yderligere bruges det som et medium fordampende opløsningsmiddel til nitrocelluloseacrylater, vinyl- og alkydbelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-hexanon fungerer som opløsningsmiddel til lakker, blækfortyndere, nitrocellulose, harpiks og voks. Det anvendes også til fremstilling af (+/-)-monomorin. Det spiller også en nyttig rolle i fremstillingen af alkoholer ved overførselshydrogenering af ketoner. Yderligere bruges det som et medium fordampende opløsningsmiddel til nitrocelluloseacrylater, vinyl- og alkydbelægninger.
Opløselighed
Blandbar med acetone, ethanol og ether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-78-6
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00009482
InChI nøgle QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC navn hexan-2-on
SMIL CCCCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexanone
Smeltepunkt -56°C
Tæthed 0.811
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.401
Mængde 50 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1737676
Merck Index 14,6033
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,ethanol and ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%