missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hexanone-1,1,1,3,3-d5, TRC

Artikelnummer. 30394035
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394035 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30394035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294421100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hexanone-1,1,1,3,3-d5
CAS 4840-82-8
Molekylær formel C6 D5 H7 O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Hexanone-1,1,1,3,3-d5 (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Hexanone-1,1,1,3,3-D5, 2-Hexanone-d5, 2-Oxohexane-1,1,1,3,3-d5, Butyl methyl ketone-d5, Methyl butyl ketone-d5
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3/i2D3,5D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CCC
IUPAC navn 1,1,1,3,3-pentadeuteriohexan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 105.19
Formel vægt 105.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.