Få mere at vide
(+/-)-2-Hexanol, 99%
Artikelnummer. 15448849
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448849 25 g 25g
15458849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05993.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
(± )-2-Hexanol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges som parfumemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-2-Hexanol er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges som parfumemiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand (13 g/L ved °25 C),
Bemærkninger
Inkompatibel med syrechlorider og oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-93-7
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD00004585
InChI nøgle QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
PubChem CID 12297
IUPAC navn hexan-2-ol
SMIL CCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Hexanol
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 137°C to 139°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.414
Mængde 25 g
FN nummer UN2282
Beilstein 1718996
Opløselighedsinformation Soluble in water (13g/L at 25°C),
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Hexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hexanol