Få mere at vide
2-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10550774 10 g Glasflaske 10g
10499242 50 g Glasflaske 50g
10300214 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10550774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156290100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-93-7
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00004585
InChI nøgle QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
PubChem CID 12297
IUPAC navn hexan-2-ol
SMIL CCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -23.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 139.0°C
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4125 to 1.4155
Mængde 10 g
Beilstein 01, 408
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.