Få mere at vide
2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351417 100 g 100g
11331417 5 g 5g
11341417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01833.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 26487-67-2 | C8H17Cl2N | 198.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26487-67-2
Molekylær formel C8H17Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 198.131
MDL nummer MFCD00012842
InChI nøgle ZQDSOUPBYJIPNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl azepane hydrochloride, 2-hexamethyleneimino ethyl chloride hydrochloride, 1h-azepine, hydrochloride, 2-chloroethylhexamethylenemine hydrochloride, 1-2-chloroethyl hexamethyleneimine hydrochloride, 2-chloroethyl hexamethylene imine hydrochloride, 2-chloroethyl azaperhydroepine, chloride, pubchem21389, 1-2-chloroethyl azepane hcl, wln: t7ntj a2g &gh
PubChem CID 24188283
IUPAC navn 1-(2-chlorethyl)azepan;hydrochlorid
SMIL C1CCCN(CC1)CCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride
Smeltepunkt 206 °C til 212 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3680388
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 198.14
Procent renhed 98%