Få mere at vide
2-Hexadecyloxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30394809
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30394809 10 g
1 options
Artikelnummer. 30394809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29103010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexadecyloxyethanol
CAS 2136-71-2
Molekylær formel C18H38O2
Mængde 10 g
Synonym 2-(Hexadecyloxy)ethanol, 1-(2-Hydroxyethoxy)hexadecane, 2-Hexadecoxyethanol, Ethylene Glycol Monohexadecyl Ether
InChI formel InChI=1S/C18H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-18-16-19/h19H,2-18H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOCCO
IUPAC navn 2-hexadecoxyethanol
Molekylvægt (g/mol) 286.49
Formel vægt 286.2872