Få mere at vide
2-heptyn, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15365018 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15365018 25 g 25g
15355018 5 g 5g
15385018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15365018 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455560250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-65-9
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.17
InChI nøgle AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
PubChem CID 14245
IUPAC navn hept-2-yn
SMIL CCCCC#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Heptyne
Tæthed 0.7590g/mL
Kogepunkt 110,0 °C til 111,0 °C (743,0 mmHg)
Flammepunkt 11 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)3C≡CCH3
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.759
Formel vægt 96.17
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Heptyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.