Få mere at vide
2-Heptyn-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30403897
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30403897 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30403897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH998578500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
Molekylær formel C7H12O
Mængde 500 mg
Synonym 2-Heptynol, 3-Butylpropargyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
SMIL CCCCC#CCO
IUPAC navn Hept-2-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 112.17
Formel vægt 112.0888