Få mere at vide
2-Heptyn-1-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Heptyn-1-ol |
| CAS | 1002-36-4 |
| Molekylær formel | C7H12O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Heptynol, 3-Butylpropargyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCC#CCO |
| IUPAC navn | Hept-2-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vægt | 112.0888 |