Få mere at vide
2-Heptyn-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10403555 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10403555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 89°C to 90°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H12O
Lineær formel CH3(CH2)3C∽CH2OH
Brydningsindeks 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00039541
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.88
Synonym 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
InChI nøgle OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC#CCO
IUPAC navn hept-2-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 112.17
PubChem CID 535111
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Heptyn-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.