Få mere at vide
2-Heptylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Heptylamine |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 115.1361 |