missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Heptyl Chloroformate, TRC

Artikelnummer. 30136830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136830 1 g -
30137530 2.5 g 2.5g
30008099 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2829901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 290819-03-3
Molekylær formel C8H15ClO2
Molekylvægt (g/mol) 178.66
Synonym Carbonochloridic Acid 1-Methylhexyl Ester, Heptan-2-yl Carbonochloridate
IUPAC navn heptan-2-yl carbonochloridate
SMIL ClC(OC(C)CCCCC)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Heptyl Chloroformate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H15ClO2/c1-3-4-5-6-7(2)11-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3
Formel vægt 178.0761
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.