Få mere at vide
2-Heptanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Heptanone |
| CAS | 110-43-0 |
| Molekylær formel | C7 H14 O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-Heptanone (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylhexanal, 2-Oxoheptane, Amyl methyl ketone, Butylacetone, MAK, Methyl amyl ketone, Methyl n-amyl ketone, Methyl n-pentyl ketone, Methyl pentyl ketone, n-Amyl methyl ketone, n-Pentyl methyl ketone, NSC 7313, Pentyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)C |
| IUPAC navn | heptan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1045 |