Få mere at vide
2-Heptanone, 99%
Artikelnummer. 11469512
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469512 100 mL 100ml
11369609 250 mL 250ml
11479512 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469512 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10200.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-43-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
2-Heptanon anvendes som opløsningsmiddel til harpiks og lakker. Det bruges også som duft i kosmetik og smag til fødevarer. Det er involveret som et reagens i syntesen af rifamycinderivater, som udviser antibakteriel aktivitet. Yderligere anvendes det til fremstilling af thiazolidin-4-on-derivater som inhibitorer af Toxoplasma gondii. Ud over dette betragtes det som et alternativ lokalbedøvelse til lidokain.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Heptanon anvendes som opløsningsmiddel til harpiks og lakker. Det bruges også som duft i kosmetik og smag til fødevarer. Det er involveret som et reagens i syntesen af rifamycinderivater, som udviser antibakteriel aktivitet. Yderligere anvendes det til fremstilling af thiazolidin-4-on-derivater som inhibitorer af Toxoplasma gondii. Ud over dette betragtes det som et alternativ lokalbedøvelse til lidokain.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-43-0
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00009513
InChI nøgle CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
IUPAC navn heptan-2-one
SMIL CCCCCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Heptanone
Smeltepunkt -35°C
Tæthed 0.82
Kogepunkt 149°C to 150°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.409
Mængde 100 mL
FN nummer UN1110
Beilstein 1699063
Merck Index 14,4663
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Heptanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Heptanone