Få mere at vide
(±)-2-Heptanol, TRC
Artikelnummer. 30401381
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30401381 100 g
1 options
Artikelnummer. 30401381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH281205100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Heptanol
CAS 543-49-7
Molekylær formel C7 H16 O
Mængde 100 g
Synonym Heptan-2-ol, 2-Heptanol
InChI formel InChI=1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCCCCC(C)O
IUPAC navn heptan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 116.2
Formel vægt 116.1201