Få mere at vide
(+/-)-2-Heptanol, 98%
Artikelnummer. 11498317
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498317 50 g 50g
11408327 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18391.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 543-49-7 | C7H16O | 116.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-49-7
Molekylær formel C7H16O
Molekylvægt (g/mol) 116.20
MDL nummer MFCD00004587
InChI nøgle CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-heptanol, s-heptyl alcohol, 2-heptyl alcohol, 2-hydroxyheptane, amyl methyl carbinol, heptanol-2, methyl amyl carbinol, 1-methylhexanol, heptyl alcohol, sec, 2-heptanol natural
PubChem CID 10976
IUPAC navn heptan-2-ol
SMIL CCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Heptanol
Tæthed 0.819
Kogepunkt 160°C to 162°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 50 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719088
Merck Index 14,4662
Formel vægt 116.2
Procent renhed 98%