Få mere at vide
2-Heptadecyn-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Heptadecyn-1-ol |
| CAS | 2833-98-9 |
| Molekylær formel | C17H32O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-14,17H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCC#CCO |
| IUPAC navn | heptadec-2-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.44 |
| Formel vægt | 252.2453 |