Få mere at vide
2-Heptadecanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Heptadecanone |
| CAS | 2922-51-2 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C17 H34 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Heptadecanone, Methyl Pentadecyl Ketone, Pentadecyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2)18/h3-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C |
| IUPAC navn | heptadecan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.451 |
| Vis mere |