Få mere at vide
2-HBA, MedChemExpress
Beskrivelse
2-HBA is a potent inducer of NAD(P)H:quinone acceptor oxidoreductase 1 (NQO1) which can also activate caspase-3 and caspase-10.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-HBA |
| CAS | 131359-24-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (375.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2O |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vægt | 266.29 |
| Vis mere |