missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Guanidinoethyl 2-Guanidinoethanethiosulfonate, Dihydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Guanidinoethyl 2-Guanidinoethanethiosulfonate, Dihydrobromide |
| CAS | 91784-03-1 |
| Molekylær formel | C6 H16 N6 O2 S2 . 2 Br H |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N6O2S2.2BrH/c7-5(8)11-1-3-15-16(13,14)4-2-12-6(9)10;;/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);2*1H |
| SMIL | Br.Br.NC(=N)NCCSS(=O)(=O)CCNC(=N)N |
| IUPAC navn | 1-[2-(2-carbamimidamidoethylsulfanylsulfonyl)ethyl]guanidine;dihydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.18 |
| Formel vægt | 427.9299 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?