missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30010145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010145 500 mg
30012292 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG835250500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1391053-66-9
Molekylær formel C4 H10 N4 O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 226.28
Synonym 2-[[[(Aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]thio]ethanesulfonic acid, 2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mesna Imp. B (EP)
IUPAC navn 2-(N-carbamimidoylcarbamimidoyl)sulfanylethanesulfonic acid
SMIL NC(=N)NC(=N)SCCS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10N4O3S2/c5-3(6)8-4(7)12-1-2-13(9,10)11/h1-2H2,(H,9,10,11)(H5,5,6,7,8)
Formel vægt 226.0194
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.