Få mere at vide
2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049763
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049763 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049763 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0345.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid
CAS 1391053-66-9
Analyt- eller komponentnavne 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H10 N4 O3 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[[[(Aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]thio]ethanesulfonic acid, 2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mesna Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H10N4O3S2/c5-3(6)8-4(7)12-1-2-13(9,10)11/h1-2H2,(H,9,10,11)(H5,5,6,7,8)
SMIL NC(=N)NC(=N)SCCS(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-(N-carbamimidoylcarbamimidoyl)sulfanylethanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 226.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 226.0194 g/mol