Få mere at vide
2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid |
| CAS | 1391053-66-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H10 N4 O3 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[[[(Aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]thio]ethanesulfonic acid, 2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mesna Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N4O3S2/c5-3(6)8-4(7)12-1-2-13(9,10)11/h1-2H2,(H,9,10,11)(H5,5,6,7,8) |
| SMIL | NC(=N)NC(=N)SCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(N-carbamimidoylcarbamimidoyl)sulfanylethanesulfonic acid |
| Vis mere |