missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Glyceryl Mononitrate Solution [1.0mg/mL in Acetonitrile], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mononitroglycerin |
| CAS | 620-12-2 |
| Molekylær formel | C3 H7 N O5 |
| Mængde | 1x1 mL |
| Synonym | 1,2,3-Propanetriol, 2-nitrate, Glycerol, 2-nitrate (7CI,8CI), 2-Glyceryl mononitrate, Glycerin 2-nitrate, Glycerol 2-mononitrate, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO5/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMIL | OCC(CO)O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,3-dihydroxypropan-2-yl nitrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.09 |
| Formel vægt | 137.0324 |
| Vis mere |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?