Få mere at vide
[2]-Gingerdione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2]-Gingerdione |
| CAS | 113465-66-0 |
| Molekylær formel | C13 H16 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,4-hexanedione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-9(14)7-11(15)5-3-10-4-6-12(16)13(8-10)17-2/h4,6,8,16H,3,5,7H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(CCC(=O)CC(=O)C)ccc1O |
| IUPAC navn | 6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hexane-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.264 |
| Formel vægt | 236.105 |