Få mere at vide
2-Furylacetone, 99%
Artikelnummer. 11499697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499697 5 g 5g
11409707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22171.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6975-60-6 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
Velegnet til duftapplikationer.2-Furylacetone bruges som reaktant ved syntese og transformationer af furanderivater
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Egnet til duftanvendelser.2
-Furylacetone bruges som reaktant i
syntese og omdannelser af
furanderivater Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6975-60-6
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD02683084
InChI nøgle IQOJTGSBENZIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furylacetone, furylacetone, 2-acetonylfuran, 2-propanone, 1-2-furanyl, furfuryl methyl ketone, 1-2-furyl-2-propanone, methyl furfuryl ketone, 1-2-furanyl-2-propanone, 2-furfuryl methyl ketone, 2-furyl-2-propanone
PubChem CID 228583
IUPAC navn 1-(furan-2-yl)propan-2-on
SMIL CC(=O)CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furylacetone
Kogepunkt 179 °C til 180 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Stank
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol, triacetin.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske