Få mere at vide
2-Furoylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Furoylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10) |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 169.0375 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |